Florisil® für die Chromatographie

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz

PROOSC-4179-S010EA 0 EUR
PROOSC-4179-S010 PROOSC-4179-S020 PROOSC-4179-B005
Florisil® für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR