Referenzstandards, Biodiesel/Dieselkraftstoff-Gemische, VHG
Lieferant: LGC Standards
PROOGBDBLEND100P20EA 93 EUR
PROOGBDBLEND100P20 PROOGBDBLENDBLK100 PROOGBDBLEND25P-20 PROOGBDBLENDBLK-20 PROOGBDBLEND-5P-20 PROOGBDBLEND20P-20 PROOGBDBLEND-5P-50 PROOGBDBLEND15P-20 PROOGBDBLEND10P-50 PROOGBDBLEND-2P-20 PROOGBDBLEND10P-20 PROOGBDBLEND5P-250 PROOGBDBLEND30P-20
Referenzstandards, Biodiesel/Dieselkraftstoff-Gemische, VHG
Standards Mineralölindustrie-Standards
Diese Standards sind zur Verwendung als Kalibrier- und Referenzstandards zur Bestimmung des Biodiesel-Gehaltes (Fettsäuremethylester, FAME) in Dieselkraftstoffen mittels Infrarot(IR)-Spektroskopie vorgesehen. Sie sind speziell auf die ASTM-Methode D7371 und EN 14078 ausgerichtet.