Tetrachlormethan-[13C] (99% ¹³C )
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOCILCLM-731-0.5EA
404
EUR
PROOCILCLM-731-0.5
PROOCIL-CLM-731-1
PROOCILCLM-731-0.1
Tetrachlormethan-[13C] (99% ¹³C )
Tetrachlormethan-[13C]
Formel:
CCl₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
32488-50-9 UN: 1846 ADR: 6.1,II |