Waschlotion, Nature
Lieferant: Plum
Nature
PLUM1795EA 56.4 EUR
PLUM1795 PLUM1786
Waschlotion, Nature
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Milde und besonders umweltschonende Cremeseife für reguläres bis häufiges Händewaschen.
  • Mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet
  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Für Spendersysteme: CombiPlum Electronic (1 l) und MP2000 (1,4 l)
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904