Reinigungspaste für die Hände, Profi
Lieferant: Plum
Plum Profi
PLUM0915EA 2.28 EUR
PLUM0915 115-1367
Reinigungspaste für die Hände, Profi
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Hochleistungsreiniger in Pastenform. Entfernt hartnäckigste Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle und Gemische aus Öl, Ruß und Metallabrieb.
  • Anwendung: auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen
  • Für Spendersystem MP2000
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904