Peptidverdau-Assay-Standard (1 mg/ml), Pierce
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER23295EA 153 EUR
PIER23295
Peptidverdau-Assay-Standard (1 mg/ml), Pierce
Standards Biologische Standards
Der Peptidverdau-Assay-Standard ist eine validierte Proteinverdau-Referenzprobe, die für die Verwendung in quantitativen Peptidassays optimiert wurde, um die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Peptidquantifizierung in einem Mikrotiterplatten-Assay zu verbessern.
  • Robuster Peptid-Verdaustandard
  • Flüssige Formulierung wird bei 4 °C gelagert, was Abweichungen durch Einfrieren und Auftauen eliminiert
  • In flüssigem Format mit bekannter Peptidkonzentration
  • Reicht für mindestens zehn Standardkurven, je nach Verdünnungsvolumen
  • Referenzprotein wurde mit für die Massenspektrometrie geeignetem Trypsin verdaut, um verpasste Schnittstellen zu minimieren
Der Peptidverdau-Assay-Standard ist sowohl für den Quantitativen Fluorometrischen Peptid-Assay als auch den Quantitativen Kolorimetrischen Peptid-Assay mit vergleichbaren Standardkurven bei Verwendung beider Assays validiert.
Die Verdaueffizienz des Proteins wird überwacht, um chargenübergreifende Einheitlichkeit zu gewährleisten, und die Qualität wird durch Vergleich mit einem Referenzstandard geprüft.