Thermocycler, peqSTAR
Lieferant: VWR Peqlab
peqSTAR
732-3241EA 0 EUR
732-3241 732-3243 732-2886 PEQL95-05002-GBO
Thermocycler, peqSTAR
PCR-Cycler
Die peqSTAR Thermocycler Familie verbindet hohe Produktqualität mit einem umfassenden Sortiment an Blockformaten. Der peqSTAR X Cycler bietet dem Benutzer eine leistungsstarke, aber dennoch einfach zu bedienende Softwareschnittstelle und nutzt die gleiche Plattform für 96-Well- und 384-Well-Platten. Der peqSTAR 2X, mit zwei unabhängigen 48-Well-Hochgeschwindigkeitsblöcken in einem System, bietet maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf. Beim peqSTAR XS handelt es sich um einen kompakten "Personal-Thermocycler" für den kleinen bis mittleren Probendurchsatz (32×0,2 ml Tubes, 4× 8ter Streifen oder 16×0,5 ml Tubes).
  • Hervorragende Leistung: Thermoplatte mit beeindruckenden thermischen Eigenschaften; leistungsstarke Peltier-Elemente mit Long-Life-Technologie; Kühlkörper mit Ventilator und Magnetlager ermöglichen eine schnelle Steuerung von Temperaturänderungen von bis zu 5 °C/s (3 °C/s peqSTAR XS)
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse: 8, 2×8 oder 16 Peltier-Elemente steuern die Temperatur Reihe für Reihe, sodass eine ausgezeichnete Homogenität des Blocks von ±0,2 °C erreicht wird und die Auswahl der absoluten linearen Gradienten und individuelle Spursteuerung ermöglicht wird
  • Deutsche Qualitätsarbeit: entwickelt und hergestellt in Deutschland gemäß ISO 9001, kalibriert und gewartet gemäß NIST Standards und unterstützt durch mehr als 20 Jahre Erfahrung und Know-how im Cycler-Bereich
  • Einfach zu verwenden: Gestochen scharfes, klares TFT-Display und intuitive „Bildschirm“-Befehle
  • Datenkontrolle: 4× USB (1× peqSTAR XS), 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), Fernbedienung und Überwachung von Instrumenten über PC-Software, MP3-Signaltöne, Benutzeraufrufe über E-Mail- und Master/Slave-Steuerung
Alle Systeme umfassen eine einfach zu bedienende PC-Software zur Fernbedienung und Überwachung von Instrumenten, sowie zum Erstellen von PCR-Protokollen auf dem PC.
FlexGradient Technologie: Wenn Sie die Temperatur der 8 Reihen jeweils einzeln steuern, können Sie zwischen einem vollkommen linearen Temperaturgradienten (ideal für PCR-Optimierung) oder der unabhängigen Spursteuerung (ideal für die Nutzung von verschiedenen Primerpaaren im selben Durchlauf) wählen
System-Tools auf Knopfdruck: grafische oder tabellarische Programmierung, „Global Program Ramp“ (Globale Programmrampe), „Gradient Control“ (Gradientensteuerung), „Tube Control“ (Röhrchenbasierte Regelung), Emulationsmodus, Online-Hilfe, „Schnellstart“-Funktion und „Power Fail Denaturation“ (Denaturierung nach Stromausfall) für automatischen Neustart nach einem Stromausfall
Hochspezielle Fernbedienung: modernste Technologie, mit VWR „PCR Cycler Master Software“ von VWR; erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder verwenden Sie den MP3-Player des Systems
Emulationsmodus: Zur einfachen Übertragung von PCR-Protokollen