Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Precellys DNA Kits
Lieferant: VWR Peqlab
Precellys DNA Kits für die Homogenisierung von Bodenproben, Mikroorganismen, tierischen Geweben oder Pflanzenmaterial und die anschließende Isolierung von bis zu 50 µg hochreiner DNA. Optimierte Aufschlusskügelchen für die Homogenisierung im Precellys® 24 im Lieferumfang enthalten.
  • Optimierte Kitkombinationen mit integriertem Homogensierungs schritt für die Isolierung hochreiner Nukleinsäuren
  • Zeitersparnis durch kürzeste Lysezeiten auch bei widerstandsfähigen Zellen und Geweben
  • Höhere Ausbeuten aufgrund besonders effektiver Freisetzung der Zielmoleküle und geringster Probenverluste
  • Ideal für die Verwendung im Homogenisator Precellys® 24
  • Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel für den sicheren Schutz vor Kontaminationen
Precellys Soil DNA Kit
Für die Isolierung hochreiner DNA aus unterschiedlichsten Bodenproben. Besonders gute Erfassung auch schwer lysierbarer Mikroorganismen. Inklusive Precellys Glas/Keramik Kit SK38 für das effektive Homogenisieren unterschiedlichster Bodenproben. Für bis zu 250 mg Probe pro Säule.
Precellys Bacterial/Fungal DNA Kit
Ideal für schwer lysierbare Pilze, Hefen, gram+ Bakterien und Sporen. Inklusive Precellys Glas Kit 0,5 mm für das effektive Homogenisieren von Mikroorganismen. Für bis zu 100 mg Pilzmaterial, 1×108 Hefezellen oder 1×109 Bakterien pro Säule.
Precellys Tissue DNA Kit
Ideal auch für widerstandsfähige Gewebe wie Tumorbiopsien oder Mauseschwänze. Inklusive Precellys Keramik Kit 1,4/2,8 mm für das effektive Homogenisieren unterschiedlichster tierischer Gewebe. Für bis zu 30 mg Gewebe pro Säule.
Precellys Plant DNA Kit
Ideal auch für widerstandsfähige Pflanzenteile wie Stengel oder Nadeln. Mit Microfilter-Säulen zum effizienten Abtrennen von zellulärer Debris. Inklusive Precellys Keramik Kit 1,4/2,8 mm für das effektive Homogenisieren pflanzlicher Gewebe. Für bis zu 100 mg Gewebe pro Säule.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Möchten Sie angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bezeichnung Probengröße Leistung VE Katalognummer Menge
Precellys Bacterial/Fungal DNA Kit (Safety-Line) Up to 100 mg mushroom material, 1×108 yeast cells or 1×109 bacteria per column bis 30 µg 50 Tests 732-3116
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
Precellys Bacterial/Fungal DNA Kit (Safety-Line) Up to 100 mg mushroom material, 1×108 yeast cells or 1×109 bacteria per column bis 30 µg 5 Tests 732-3115
Precellys Plant DNA Kit (Safety-Line) Up to 100 mg plant materiall per column bis 30 µg 50 Tests 732-3120
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
Precellys Plant DNA Kit (Safety-Line) Up to 100 mg plant materiall per column bis 30 µg 5 Tests 732-3119
Precellys Soil DNA Kit (Safety-Line) Up to 250 mg soil per column bis 30 µg 50 Tests 732-3114
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
Precellys Soil DNA Kit (Safety-Line) Up to 250 mg soil per column bis 30 µg 5 Tests 732-3113
Precellys Tissue DNA Kit (Safety-Line) Up to 30 mg animal tissue per column bis 50 µg 50 Tests 732-3118
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
Precellys Tissue DNA Kit (Safety-Line) Up to 30 mg animal tissue per column bis 50 µg 5 Tests 732-3117
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Bewertung verfassen
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge