Precellys DNA Kits
PEQL12-7511-01EA 280 EUR
PEQL12-7511-01 PEQL12-7501-00 PEQL12-7501-01 PEQL12-7531-00 PEQL12-7531-01 PEQL12-7511-00
Precellys DNA Kits
Precellys DNA Kits für die Homogenisierung von Bodenproben, Mikroorganismen, tierischen Geweben oder Pflanzenmaterial und die anschließende Isolierung von bis zu 50 µg hochreiner DNA. Optimierte Aufschlusskügelchen für die Homogenisierung im Precellys® 24 im Lieferumfang enthalten.
  • Optimierte Kitkombinationen mit integriertem Homogensierungs schritt für die Isolierung hochreiner Nukleinsäuren
  • Zeitersparnis durch kürzeste Lysezeiten auch bei widerstandsfähigen Zellen und Geweben
  • Höhere Ausbeuten aufgrund besonders effektiver Freisetzung der Zielmoleküle und geringster Probenverluste
  • Ideal für die Verwendung im Homogenisator Precellys® 24
  • Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel für den sicheren Schutz vor Kontaminationen
Precellys Soil DNA Kit
Für die Isolierung hochreiner DNA aus unterschiedlichsten Bodenproben. Besonders gute Erfassung auch schwer lysierbarer Mikroorganismen. Inklusive Precellys Glas/Keramik Kit SK38 für das effektive Homogenisieren unterschiedlichster Bodenproben. Für bis zu 250 mg Probe pro Säule.
Precellys Bacterial/Fungal DNA Kit
Ideal für schwer lysierbare Pilze, Hefen, gram+ Bakterien und Sporen. Inklusive Precellys Glas Kit 0,5 mm für das effektive Homogenisieren von Mikroorganismen. Für bis zu 100 mg Pilzmaterial, 1×108 Hefezellen oder 1×109 Bakterien pro Säule.
Precellys Tissue DNA Kit
Ideal auch für widerstandsfähige Gewebe wie Tumorbiopsien oder Mauseschwänze. Inklusive Precellys Keramik Kit 1,4/2,8 mm für das effektive Homogenisieren unterschiedlichster tierischer Gewebe. Für bis zu 30 mg Gewebe pro Säule.
Precellys Plant DNA Kit
Ideal auch für widerstandsfähige Pflanzenteile wie Stengel oder Nadeln. Mit Microfilter-Säulen zum effizienten Abtrennen von zellulärer Debris. Inklusive Precellys Keramik Kit 1,4/2,8 mm für das effektive Homogenisieren pflanzlicher Gewebe. Für bis zu 100 mg Gewebe pro Säule.