Ihre Sitzung wird in 15 Minuten ablaufen.
Möchten Sie die Sitzung fortführen?
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Cycle-Pure Kits, peqGOLD
Lieferant: Peqlab brand
Cycle-Pure Kits für Schnelle und zuverlässige Reinigung von bis zu 30 µg DNA aus PCR-Ansätzen und anderen Reaktionsgemischen. Mit den peqGOLD Cycle-Pure Kits gewonnene DNA kann direkt für Folgeexperimente wie T/A-Ligationen, Sequenzierungen, Restriktionsverdaus oder Labeling-Reaktionen weiterverwendet werden.
  • Extraktion von Fragmentgrößen zwischen 50 bp und 40 kbp
  • Effiziente Entfernung von Enzymen, Nukleotiden, Oligonukleotiden, Salzen und anderen Verunreinigungen
  • Einfaches Protokoll und kürzeste Arbeitszeiten unter 14 min
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Keine Scherung der DNA und kein Verschleppen von Silikamaterial
  • Abschließendes Eluieren der DNA in Elutionspuffer oder Wasser
*Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel, Classic-Line-Säulen ohne Deckel
Lieferumfang: Kit enthält Perfect-Bind-DNA-Säulen (Safety- oder Classic-Line*) und Sammel-Tubes, CP Buffer und CG Wash Buffer, und Elution Buffer.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Bezeichnung Pk Katalognummer Menge
Cycle-Pure Kit (Classic-Line), 1000 Präps 1.000 Tests 732-2866
Cycle-Pure Kit (Classic-Line), 200 Präps 1 KIT 732-2865
Get a discount if you order 5 or more. Login in now for details.
Cycle-Pure Kit (Classic-Line), 50 Präps 1 KIT 732-2864
Cycle-Pure Kit (Classic-Line), 5 Präps 1 KIT PEQL12-6493-00
Cycle-Pure Kit (Safety-Line), 1000 Präps 1.000 Tests 732-2863
Cycle-Pure Kit (Safety-Line), 200 Präps 1 KIT 732-2862
Get a discount if you order 5 or more. Login in now for details.
Cycle-Pure Kit (Safety-Line), 50 Präps 1 KIT 732-2861
Cycle-Pure Kit (Safety-Line), 5 Präps 1 KIT PEQL12-6492-00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Zur Einkaufsliste hinzufügen
Vorhandene Liste Neue Liste
Liste auswählen: Listenamen eingeben: 
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Pk Katalognummer Menge
PerfectBind-DNA-Bindungssäulen (Classic-Line), 200 Stück 1 PEQL12-CCB-02
PerfectBind-DNA-Bindungssäulen mit Schnappdeckeln (Safety-Line), 200 Stück 1 PEQL12-CSB-02
PerfectBind-DNA-Bindungssäulen mit Schnappdeckeln (Safety-Line), 50 Stück 1 PEQL12-CSB-01
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Zur Einkaufsliste hinzufügen
Vorhandene Liste Neue Liste
Liste auswählen: Listenamen eingeben: 
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  ???store.checkout.costsavings.selectAlternativesProductAndCompareSelected.product.modelPage???
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per  Menge