peqGOLD Taq- und Hot Taq-DNA-Polymerase
PEQL01-8120EA 107 EUR
PEQL01-8120 PEQL01-8110 PEQL01-1050 PEQL01-81-B50
peqGOLD Taq- und Hot Taq-DNA-Polymerase
  • Standard-PCR-Anwendungen
  • Auch als Taq all inclusive mit dNTPs oder 'Hot Start' Taq
Lieferung inklusive optimierter Reaktionspuffer Y und S für hohen Ertrag bzw. hohe Spezifität. Die mit den peqGOLD Taq-DNA-Polymerasen gelieferte Enhancer Solution P modifiziert die Denaturierungseigenschaften von DNA und verbessert dadurch die Amplifikation von schwierigen Templates.
* Eine Einheit ist die Enzymmenge, die bei 74 °C in 30 min 10 nmol Desoxyribonukleotide in TCA-fällbares, säureunlösliches Material umwandelt.
Lieferumfang: Produkt beinhaltet Taq- bzw 'Hot Start' Taq-DNAPolymerase in einer Konzentration von 5 Unit*/µl; 10x Reaktionspuffer Y für hohe Erträge:: 200 mM Tris-HCl (pH 8,55), 160 mM (NH4) 2SO4, 0,1 % Tween 20 und 20 mM MgCl2; 10x Reaktionspuffer S für hohe Spezifitäten: 100 mM Tris-HCl (pH 8,8), 500 mM KCl, 0,1 % Tween 20 und 15 mM MgCl2; Verdünnungspuffer; Enhancer Lösung P; und 25 mM MgCl2.