VWR®, Umweltfreundliche 90-mm-Petrischalen
Lieferant: VWR
VWR®
P10641ZAEA 20.2 EUR
P10641ZA P30884ZI P21114ZI P11203ZA P31114RY30 P30880TI P31114PY P30884CY P11241ZF P31114RY P10793ZA P31114ZI P20884ZI P31114SI30 P31114TI P31114TI30 P10560ZA P31114SI
VWR®, Umweltfreundliche 90-mm-Petrischalen
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
90-mm-Petrischalen zur aktiven und passiven Luftüberwachung der Umgebung in pharmazeutischen Industrien.
  • Seitlich angebrachter QR-Barcode zur einfachen und automatischen Identifizierung
  • Mit desinfizierenden Neutralisatoren im Breitspektrum erhältlich
  • H₂O₂-undurchlässige Folie für den Einsatz in Isolatoren
  • Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Verpackung in sterilen Folien
  • Gammabestrahlt
  • Trockenmittel im Inneren, um Kondensation zu vermeiden
  • Geeignet für den Einsatz mit mikrobiologischen Luftkeimsammlern
Lange Haltbarkeit: Bis 9 Monate
Lagerung bei Raumtemperatur: 15 bis 25 °C
90-mm-Petrischalen zur Umgebungsmessung: Drei Gründe, warum sie sich von standardmäßigen 90-mm-Platten unterscheiden.
1) Anwendung: Zur Überwachung der Luftverschmutzung in Reinräumen, sterile Bereiche und Isolatoren — nur zur Kontrolle der Umgebung.
Spezielle Verpackung: Die bestrahlte Doppel-/Dreifachverpackung ist erforderlich um zu gewährleisten, dass die Packung selbst nicht den Reinraum verunreinigt — die erste Außenhülle wird kurz vor dem Betreten des Reinraums entfernt.
3) Zur Verwendung in Isolatoren, ist eine H₂O₂ (VHP) undurchlässige Folie zwingend erforderlich.
Bestellinformation: Datenlogger speichert Temperatur auf Anfrage bei der Lieferung.