90-mm-Petrischalen zur aktiven und passiven Luftüberwachung der Umgebung in pharmazeutischen Industrien.
- Seitlich angebrachter QR-Barcode zur einfachen und automatischen Identifizierung
- Mit desinfizierenden Neutralisatoren im Breitspektrum erhältlich
- H₂O₂-undurchlässige Folie für den Einsatz in Isolatoren
- Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Verpackung in sterilen Folien
- Gammabestrahlt
- Trockenmittel im Inneren, um Kondensation zu vermeiden
- Geeignet für den Einsatz mit mikrobiologischen Luftkeimsammlern
Lange Haltbarkeit: Bis 9 Monate
Lagerung bei Raumtemperatur: 15 bis 25 °C
90-mm-Petrischalen zur Umgebungsmessung: Drei Gründe, warum sie sich von standardmäßigen 90-mm-Platten unterscheiden.
1) Anwendung: Zur Überwachung der Luftverschmutzung in Reinräumen, sterile Bereiche und Isolatoren — nur zur Kontrolle der Umgebung.
Spezielle Verpackung: Die bestrahlte Doppel-/Dreifachverpackung ist erforderlich um zu gewährleisten, dass die Packung selbst nicht den Reinraum verunreinigt — die erste Außenhülle wird kurz vor dem Betreten des Reinraums entfernt.
3) Zur Verwendung in Isolatoren, ist eine H₂O₂ (VHP) undurchlässige Folie zwingend erforderlich.
Bestellinformation: Datenlogger speichert Temperatur auf Anfrage bei der Lieferung.