Präzisionspinzetten, robust, DURAX™
Lieferant: Outils Rubis
OUTI1-DURAXEA 27.9 EUR
OUTI1-DURAX OUTI7-DURAX OUTI5A-DURAX OUTISS-DURAX OUTI00-DURAX OUTI2A-DURAX OUTI0-DURAX OUTI3C-DURAX OUTI3-DURAX OUTI5-DURAX
Präzisionspinzetten, robust, DURAX™
Pinzetten
DURAX™ (martensitischer Stahl).
  • Bis auf 616 Vickers gehärtet: 6 Mal härter als gängiger Stahl
  • Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß: Längere Lebensdauer als gewöhnliche Pinzetten