Reinraum-Overalls, BioClean-R™
Lieferant: Ansell-Nitritex
NITRSTC002-A40EA 0 EUR
NITRSTC002-A40 NITRSTC002-A30 NITRSTC002-A20 NITRSTC002-A10 NITRSTC002 NITRSTC001-A20 NITRSTC001-A10 NITRSTC001-A40 NITRSTC001-A30 NITRSTC003-A20 NITRSTC003-A10 NITRSTC003-A40 NITRSTC003-A30
Reinraum-Overalls, BioClean-R™
Diese Overalls mit Kragen sind aus MT811-Material gefertigt, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser besteht.
STC001
- Raglanärmel
- Reißverschluss in der Mitte mit YKK-Schieber
- Gummiband im Rücken
- Ärmel und Hosenbeine mit Druckknopfverschluss
STC002
- Gammasterilisierbar
- Raglanärmel
- Reißverschluss in der Mitte mit YKK-Schieber
- Ohne Gummiband im Rücken
- Kragen, Ärmel und Hosenbeine mit Druckknopfverschluss
STC003
- Raglanärmel
- Reißverschluss in der Mitte mit YKK-Schieber
- Gummiband im Rücken
- Lycra-Ärmel
- Hosenbeine mit Druckknopfverschluss
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 4, 5, 6 und 7.
Gewicht: 113 g/m²