Reinraum-Overalls mit Kapuze und integrierten Überstiefeln, BioClean-D™
Lieferant: Nitritex
BioClean-D™
NITRS-BDFC-XXLEA 391 EUR
NITRS-BDFC-XXL NITRS-BDFC-XXXL NITRBDFC-L NITRS-BDFC-L NITRS-BDFC-M NITRS-BDFC-XL NITRS-BDFC-XXXXL NITRBDFC-XL NITRS-BDFC-S NITRBDFC-XXL NITRS-BDFC-XS
Reinraum-Overalls mit Kapuze und integrierten Überstiefeln, BioClean-D™
Einweg-Kleidung
Der BioClean-D Einweg-Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln bietet Komfort und Schutz von Kopf bis Fuß.
  • Leicht und fusselarm
  • CleanTough-Material
  • Daumenschlaufen für sicheren Halt
  • Reißverschluss mit Abdeckung
  • Gummibund an Kapuze, Rückenteil, Ärmeln und Beinen
  • Rutschfeste Sohle
Der BioClean-D Overall mit Kapuze und integrierten Überstiefeln ist mit einem Frontreißverschluss mit Schutzabdeckung, Gummibund an der Kapuze, am Rückenteil, an den Ärmeln und Beinen sowie Daumenschlaufen für einen sicheren Halt ausgestattet. Die integrierten Überstiefel haben rutschfeste Sohlen, die jeden Schritt sicher machen.
Standards: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Typ 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Typ 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Sterile Modelle: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Ein Stück pro versiegelten PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegelten PE-Umverpackungsbeutel; 20 Umverpackungsbeutel in einem ausgekleideten Karton (20 Stück). Die Verfügbarbarkeit aller Größe ist abhängig von der Mindestbestellmenge und der Lieferzeit.