Reinraum-Kapuzen, BioClean-D™, Clean-Tough™, extra lang
Lieferant: Nitritex
BioClean-D™ Clean Tough™
NITRBDHD-LEA 249 EUR
NITRBDHD-L NITRS-BDHD-L
Reinraum-Kapuzen, BioClean-D™, Clean-Tough™, extra lang
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Kapuzen sind aus Clean-Tough™-Material gefertigt, das antistatisch, leicht und angenehm zu tragen ist. Dank ihres dreiteiligen Designs bieten sie eine perfekte Passform. Extra lange Schulterseiten sorgen für maximale Abdeckung und verhindern in Kombination mit einem Overall mit Kragen eine Kontamination beim Betreten kontrollierter Umgebungen.
  • Gummibund an der Gesichtsöffnung mit verstärktem Saum
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
  • In sterilen oder unsterilen Ausführung erhältlich
  • Einzigartiger Barcode auf dem Umkarton (ITF-14) ermöglicht automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 10, ISO 4, GMP-Klasse A geeignet.
Standards: EN ISO 13034 (Typ PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 und 89/686/EEC Artikel 11b zertifizierten Werk.
Steriles Modell: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Sterile Ausführung: eine Kapuze pro Innenbeutel, 20 Innenbeutel in einem versiegelten Umverpackungsbeutel; sechs Umverpackungsbeutel in einem ausgekleideten Karton (120 Stück).
Unsterile Ausführung: 20 Stück in einem versiegelten Kunststoff-Doppelbeutel; ein Innenbeutel in einem versiegelten Umverpackungsbeutel; sechs Umverpackungsbeutel in einem ausgekleideten Karton (120 Stück).