Reinraum-Overalls, BioClean-D™, CleanTough™
Lieferant: Nitritex
BioClean-D™ Clean-Tough™
113-8016EA 297 EUR
113-8016 113-8013 113-8011 113-8033 113-8012 113-8196 113-8010 113-8032 113-8019 NITRS-BDCHT-XXXXL 113-8017 113-8018 NITRBDCHT-XXXL 113-8004 113-8005 113-7994 113-8365 113-8000 NITRBDCHT-XXXXL 113-7997 113-8008 113-8009 113-7998 113-7995 113-8006 113-8007 113-7996
Reinraum-Overalls, BioClean-D™, CleanTough™
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls aus CleanTough™ Material schützen vor gefährlichem Staub und bieten eingeschränkten Schutz vor Chemikalien-Spritzern. Erhältlich mit Kragen oder Kapuze.
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
  • In steriler oder nicht steriler Ausführung erhältlich
  • Reißverschluss mit Klappabdeckung vorne, Daumenschlaufen
  • Rücken, Ärmelbund und Beinabschluss mit Gummizug
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Außenkarton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M 2.5.
Farbe: Weiß
Standards: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Typ 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Typ 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Sterile Modelle: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: Ein Overall pro versiegelten Kunststoffbeutel; 20 Overalls pro versiegelten Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton. Die Größen 3XL und 4XL sind auf Anfrage erhältlich.