Tropfflaschen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Scientific
Nalgene®
NALGDS2420-0250EA 60.5 EUR
NALGDS2420-0250 216-4432
Tropfflaschen, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
PPCO mit Tropfverschluss und Kappe aus blauem PP.
  • Bei offenem Tropfverschluss auch gefüllt autoklavierbar
  • Auslaufsicherer Verschluss
  • Einteiliger Tropfverschluss mit anhändender Verschlusskappe
Ideal für sterile Lösungen.