Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG312750-9025EA 1110 EUR
NALG312750-9025 NALG312750-9125 NALG312751-9125 NALG312750-9050 NALG312751-9050 215-2350
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
Tropfflaschen aus natur/weißem Polyethylen niedriger Dichte.
  • Round shape
  • Drop size: 40/50 μl
  • Leakproof
Standards: Gemäß ISO 13485: 2003; 21CFR177.1520 und USP Klasse VI
Bestellinformation: Dosierspitze mit kontrollierter Tropfenabgabe und farbige Verschlüsse sind separat erhältlich.