Schmelzpunktkapillaren
Lieferant: Vitrex Medical
MODU216613EA 140 EUR
MODU216613 MODU214513 MODU210213 621-1812 MODU210313 MODU218613 MODU210113 MODU210613 MODU210413 MODU210513 MODU210913 621-1806 MODU211013 621-1805 MODU219913 621-1808 621-1807 MODU217913 621-1802 MODU213513 621-1801 MODU219513 621-1804 MODU211113 MODU211213 621-1803 MODU211713 MODU211613 621-1809 MODU224513 621-1811 621-1810
Schmelzpunktkapillaren
Röhrchen Schmelzpunktkapillaren
Borosilikatglas. Die Röhrchen sind gleichmäßig geformt und im rechten Winkel geschnitten.
Kapillarröhrchen und Schmelzpunktkapillaren sind Qualitätsprodukte, die ideal für die Handhabung und den Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen, bei Schmelzpunktbestimmungen und für viele andere Anwendungen geeignet sind.
Verpackung: Fläschchen mit je 100 Stück oder lose verpackt in Kartons.