Partikelfilter der Serie D7000, Secure Click™
Lieferant: 3M
Secure Click™
111-2569EA 195 EUR
111-2569 111-2567 111-2568
Partikelfilter der Serie D7000, Secure Click™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Partikelfilter der Serie Secure Click™ D7000 von 3M™ sind für die Verwendung mit Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800, Filter der Serie Secure Click™ D8000 und dem Filterhalter D701 konzipiert.
  • Neue Dual-Flow-Filter ermöglichen ein leichteres Atmen
  • Schützt vor Feinstaub
  • Schnelle, einfache Verbindung; Einfach die Anschlüsse ausrichten und drücken, bis ein hörbares Klicken zu hören ist
  • Zur Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie 3M™ Secure Click™ 800
  • Das Swept-Back-Design ermöglicht ein verbessertes Sichtfeld und mehr Komfort
  • Zum Schutz in gefährlichen Umgebungen verwenden
Die Secure Click™ Partikelfilter der Serie D7000 sind leicht und kombinieren Schutz mit Komfort. Sie sind CE-zugelassen für Umgebungen mit bestimmten festen und flüssigen Partikeln.
Paarweise verwendet, bieten diese Filter einen geringen Atemwiderstand und eine gute Balance, wenn sie mit der Maske verbunden sind, und wurden entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren. Verwendung mit 3M™ Secure-Click™ Gas- und Dampffiltern, die schnell und einfach eingeklickt werden können. Sie können auch mit wiederverwendbaren 3M™ Secure Click™ Atemschutzmasken verwendet werden.