Einweg-Atemschutzmaske mit Partikelfilter, FFP2, Aura™ 9322+
Lieferant: 3M
Aura™
MMMA9322PLUSBVEA 1600 EUR
MMMA9322PLUSBV
Einweg-Atemschutzmaske mit Partikelfilter, FFP2, Aura™ 9322+
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ mit FFP2 Atmenschutz, flach faltbar, 3-teiliges Design, geringer Atemwiderstand und Siegelpunkte an der Maskenoberseite minimieren Brillenbeschlag. Eine innovative Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und komfortablen Sitz und die Kopfbügel unterscheiden sich in Farbe und sind dadurch leicht identifizierbar.
  • Das innovative 3-teilige Design erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit des Gesichtes
  • Filter mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen
  • Der obere Abschnitt passt sich der Nase und den Konturen an und erlaubt so eine effektive Versiegelung
  • Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau in heißen und feuchten Umgebungen
  • Geprägter oberer Abschnitt minimiert das Beschlagen von Brillen
  • Leichte Lagerung durch das flach faltbare Design und individuelle Verpackung
  • Farblich codierte Kopfbänder zur einfachen Identifikation: blau für FFP2 (NFP 12)
FFP2 Schutz bei vielen industriellen Anwendungen und in gesundheitsschädlichen Umgebungen gegen Staub, Dunst und Dämpfe mit der 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9322+ Das 3-teilige Design erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit des Gesichtes, während der flache und anpassbare obere Anschnitt der Maske durch die perfekte Passform eine effektive Versiegelung schafft, Brillenbeschlag reduziert und eine bessere Tragbarkeit mit Brillen zulässt.
Mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärme- und Feuchtigkeitsstau verhindert, Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen. Die flach faltbare Maske erlaubt die einfache Lagerung wenn sie nicht in Gebrauch ist, die innovative Kinnlasche ermöglicht das schnelle Anpassen der Maske an das Gesicht. Die geflochtenen, farblich kodierten Kopfbänder helfen bei der Identifizierung der Schutzklasse: blau für FFP2 (NPF 12)
Die Atemschutzmasken sind individuell und hygienisch sauber gegen Kontaminationen geschützt verpackt und ergänzen sich hervorragend mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten.