Einweg-Atemschutzmaske mit Partikelfilter, FFP2, Aura™ 9320+
Lieferant: 3M
Aura™
MMMA9320PLUSSPBULKEA 1490 EUR
MMMA9320PLUSSPBULK
Einweg-Atemschutzmaske mit Partikelfilter, FFP2, Aura™ 9320+
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9320+ mit FFP2 Atmenschutz, flach faltbar, 3-teiliges Design, geringer Atemwiderstand und Siegelpunkte an der Maskenoberseite minimieren den Brillenbeschlag. Maske hat eine innovative Kinnlasche das Ausrichten vereinfacht. Die Kopfbügel unterscheiden sich in der Farbe und sind dadurch leicht identifizierbar.
  • Das original 3-teilige Design bietet mehr Bewegungsfreiheit des Gesichtes
  • Filter mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen
  • Der obere Abschnitt passt sich der Nase und den Konturen an und erlaubt so eine effektive Versiegelung
  • Geprägter oberer Abschnitt minimiert das Beschlagen von Brillen
  • Leichte Lagerung durch das flach faltbare Design und individuelle Verpackung
  • Farblich codierte Kopfbänder zur einfachen Identifikation: blau für FFP2 (NFP 12)
FFP2 Schutz bei vielen industriellen Anwendungen und in gesundheitsschädlichen Umgebungen gegen Staub, Dunst und Dämpfe mit der 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9320+ Das 3-teilige Design erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit des Gesichtes, während der flache und anpassbare obere Anschnitt der Maske durch die perfekte Passform eine effektive Versiegelung schafft, Brillenbeschlag reduziert und eine bessere Tragbarkeit mit Brillen zulässt.
Filtertechnik mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen, die innovative Kinnlasche erlaubt das einfache Anpassen der Maske. Wenn die Maske nicht gebraucht wird, kann sie zum Lagern flach gefaltet werden. Die geflochtenen, farblich kodierten Kopfbänder helfen bei der Identifizierung der Schutzklasse: blau bedeutet FFP2 (NPF 12).
Die Atemschutzmasken sind individuell und hygienisch sauber gegen Kontaminationen geschützt verpackt und ergänzen sich hervorragend mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten.