Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Lieferant: Molecular Devices
MLDVID5-BL-SC-ACADEA 0 EUR
MLDVID5-BL-SC-ACAD MLDVID5BLSCACAD3 MLDVID5INJSCACAD3 735-0377 735-0378 735-0379 735-0358 MLDVID5INJSCACAD MLDVID5BLINJSCACA3 MLDVID5BLINJSCACAD
Mikroplatten-Reader, multimodal, SpectraMax® iD5
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® iD5 Multi-Mode-Microplate Reader ist eine vollständige Lösung zur Erweiterung Ihrer Forschungskapazitäten und verfügt über integrierte Lesemodi für Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF) und Fluoreszenzpolarisation (FP). Darüber hinaus kann das SpectraMax® iD5 erweitert werden, um Lumineszenzmessungen durch den Boden der Platte, TR-FRET-, HTRF®-, BRET-, duale Luciferase-Reporter-Assays mit Injektoren und Western Blot-Erkennung zu ermöglichen.
  • Mit dem großen Touchscreen lassen sich Protokolle einfach einrichten, Experimente durchführen, Lehrvideos anzeigen und der Benutzerzugang kontrollieren. Ein extra PC wird nicht benötigt
  • Bessere Resultate mit weniger Störungen durch einen größeren dynamischen Bereich mit einer ultra-gekühlten Photomultiplier-Röhre (PMT)
  • Rufen Sie Ihre benutzerdefinierten Protokolle einfach und schnell mit einem einzigen Tastendruck auf und reduzieren Sie die Gefahr von Verwirrung in geschäftigen Mehrbenutzerlaboren mit der integrierten Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC)
  • Mit QuickSync können Sie schnell auf Ihre Ergebnisse zugreifen, ohne direkt zum Gerät gehen zu müssen
  • Im Lieferumfang enthalten ist die Software SoftMax® Pro Acquisition and Analysis - die weltweit meistveröffentlichte Software zur Steuerung von Mikroplatten-Lesegeräten und zur Datenanalyse
  • Führen Sie Injektor-Assays mit der SmartInject-Technologie durch und sorgen Sie so für eine vollständige Reagenzmischung und eine schnelle Signalentwicklung.
Ausgestattet mit Temperaturregelung bis zu 66 °C, linearem, orbitalem und doppeltem orbitalem Schütteln, einem optischen vier Signalwege Monochromator und hocheffizienten Gittern, der Option zur Verwendung von Filtern oder einer Hybridmischung aus Monochromator- und filterbasierten Lesevorgängen, Wellscannen bis zu einer 20x20-Lesematrix, spektralem Scannen und Erkennung von Plattenformaten von 6 bis 384 Wells ist der SpectraMax iD5-Leser die Komplettlösung für alle Ihre Forschungsanforderungen.