Masterflex® Ismatec® IPC und IPC-N Digitale Multikanal-Peristaltikpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX78001-06-EUEA 3985.52 EUR
MFLX78001-06-EU MFLX78001-18-DK MFLX78000-17-IT MFLX78000-17-IN MFLX78001-48-AU MFLX78001-18-UK MFLX78000-19-CH MFLX78000-17-IL MFLX78000-49-AU MFLX78001-28-IT MFLX78000-37-AU MFLX78000-19-UK MFLX78001-06-UK MFLX78000-13-USS MFLX78001-36-CH MFLX78000-19-DK MFLX78001-18-EU MFLX78001-06-DK MFLX78001-28-IL MFLX78001-28-IN MFLX78001-36-UK MFLX78001-46-IL MFLX78001-48-CH MFLX78001-46-IN MFLX78000-37-UK MFLX78000-17 MFLX78000-19 MFLX78000-13 MFLX78000-19-EU MFLX78000-11 MFLX78000-47-EU MFLX78001-36-DK MFLX78000-37-DK MFLX78001-46-IT MFLX78000-09-AU MFLX78001-06-CH MFLX78000-09 MFLX78000-29-IN MFLX78000-29-IT MFLX78001-36-EU MFLX78000-03 MFLX78001-26-AU MFLX78000-29-IL MFLX78000-37-CH MFLX78001-42-USS MFLX78000-29-DK MFLX78001-46-CH MFLX78001-06-IT MFLX78000-17-EU MFLX78000-47-CH MFLX78001-28-UK MFLX78001-00-USS MFLX78000-29-UK MFLX78001-06-IL MFLX78001-28-DK MFLX78001-08-CH MFLX78001-06-IN MFLX78001-10-USS MFLX78000-29-CH MFLX78001-28-EU MFLX78000-47-DK MFLX78000-41-USS MFLX78001-38-IT MFLX78001-38-IN MFLX78001-38-IL MFLX78001-18-AU MFLX78000-47-UK MFLX78001-08-AU MFLX78000-31-USS MFLX78000-19-AU MFLX78001-22-USS MFLX78001-46-EU MFLX78001-32-USS MFLX78000-47-AU MFLX78001-36-AU MFLX78000-03-USS MFLX78001-16-IN MFLX78001-18-CH MFLX78001-16-IL MFLX78000-39-IN MFLX78001-16-IT MFLX78001-46-UK MFLX78000-39-IT MFLX78000-29-EU MFLX78001-46-DK MFLX78000-39-IL MFLX78001-48-IN MFLX78001-38-UK MFLX78000-39-UK MFLX78000-17-AU MFLX78001-48-IL MFLX78001-46 MFLX78001-48 MFLX78001-42 MFLX78000-49-IN MFLX78000-49-IL MFLX78000-39-DK MFLX78001-38-DK MFLX78000-49-IT MFLX78001-48-IT MFLX78001-28-AU MFLX78000-11-USS MFLX78000-37-IT MFLX78001-16-CH MFLX78001-38-EU MFLX78001-36 MFLX78001-38 MFLX78001-32 MFLX78000-39-CH MFLX78000-37-IL MFLX78001-40 MFLX78000-37-IN MFLX78000-09-IT MFLX78001-08-EU MFLX78000-09-IN MFLX78000-09-IL MFLX78001-16-DK MFLX78001-46-AU MFLX78001-40-USS MFLX78000-17-CH MFLX78000-23-USS MFLX78001-16-UK MFLX78001-26-IT MFLX78000-17-UK MFLX78001-08-UK MFLX78000-39-EU MFLX78001-16-EU MFLX78000-17-DK MFLX78001-12-USS MFLX78001-26-IL MFLX78001-28-CH MFLX78000-29-AU MFLX78001-26-IN MFLX78001-08-DK MFLX78001-06 MFLX78000-39 MFLX78001-08 MFLX78001-02 MFLX78000-09-CH MFLX78000-37 MFLX78001-06-AU MFLX78000-31 MFLX78001-00 MFLX78000-33 MFLX78001-02-USS MFLX78000-49-EU MFLX78001-48-EU MFLX78001-20-USS MFLX78001-48-DK MFLX78001-18-IL MFLX78001-38-AU MFLX78000-29 MFLX78000-09-DK MFLX78000-23 MFLX78001-18-IN MFLX78001-18-IT MFLX78000-37-EU MFLX78001-48-UK MFLX78000-43-USS MFLX78000-09-UK MFLX78001-26-CH MFLX78001-28 MFLX78001-26 MFLX78000-47-IN MFLX78001-20 MFLX78000-47-IL MFLX78000-49-CH MFLX78001-26-UK MFLX78001-22 MFLX78000-19-IT MFLX78001-30 MFLX78001-08-IL MFLX78000-47-IT MFLX78000-19-IL MFLX78000-19-IN MFLX78001-08-IT MFLX78001-08-IN MFLX78001-26-DK MFLX78000-09-EU MFLX78000-39-AU MFLX78000-33-USS MFLX78000-49 MFLX78001-18 MFLX78001-26-EU MFLX78000-47 MFLX78001-16 MFLX78000-49-DK MFLX78000-41 MFLX78001-36-IT MFLX78001-10 MFLX78000-43 MFLX78001-12 MFLX78001-36-IN MFLX78001-38-CH MFLX78001-36-IL MFLX78001-16-AU MFLX78001-30-USS MFLX78000-49-UK
Masterflex® Ismatec® IPC und IPC-N Digitale Multikanal-Peristaltikpumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Weniger Schlauchwechsel!
  • Planetenantrieb für eine geringere Pulsation und eine längere Schlauchlebensdauer
  • Gleichmäßige Drehbewegung und präziser Flüssigkeitsstrom durch acht Edelstahlrotoren
  • Leichte Reproduzierbarkeit mit vierstelliger LED-Anzeige
  • Kassette mit verstellbarem Verschluss gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse
  • Steuerung über Tastatur, Computer oder Fernbedienung
Diese peristaltischen, programmierbaren Ismatec® IPC und IPC-N digitale Mehrkanalpumpen verfügen über Planetengetriebe, die gleichzeitig acht Rollen aus Edelstahl antreiben und so eine reibungslose Rotation und einen präzisen Flüssigkeitsdurchfluss gewährleisten. Das vierstellige LED-Display gibt die Flussrate oder Drehzahl bei laufender Pumpe an. Über die MAX-Taste können Sie die Drehzahl zum Ansaugen oder Spülen sofort erhöhen ohne Ihre Programmeinstellungen zu beeinflussen. Sie können entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen verschiedene Schlauchgrößen und Ausführungen kombinieren. Es stehen zwei Arten von Kassetten zur Verfügung—Click’n’go™ und Druckhebel-Kassetten. Click’n’go™-Kassetten bieten einen automatischen Verschluss für eine erleichterte Benutzung, weniger Schlauchwechsel und wiederholbare Ergebnisse. In eine Richtung angebracht sorgen die Kassetten für eine niedrige Pulsation, während Sie durch das Anbringen in die Gegenrichtung einen höheren Gegendruck ermöglichen. Druckhebelkassetten bieten die Möglichkeit, den Gegendruck auf die Schlauch/Pumpen-Kombination manuell anzupassen. Ideal für kontinuierliches Pumpen oder für das Dispensieren nach einem von fünf Modi: - Flussrate: 0.0004 bis 44 ml/min (abhängig von der verwendeten Schlauchgröße und Modell)
- Zeit: 0.1 Sekunden bis 999.9 Stunden
- Chargen: legen Sie die Zeitspanne zwischen zwei Abgaben fest
-Tropffrei: Programmieren Sie Rückschritte zur Verhinderung von Tropfen
-Mengenangaben in ml oder µl
Die Pumpen verfügen über analoge Eingangs- und Ausgangssteuerungen sowie eine RS-232-Schnittstelle zur Computersteuerung. Fernsteuerungsfunktionen—RS-232 zur Steuerung aller Betriebsfunktionen (DB9); Start-/Stopp- und Autostartfunktion über Kontaktschluss (DB15) von 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA; Fußschalter (drei-poliger DIN-Anschluss). Drehzahlkontrolle über Analogausgang. Wählen Sie die für Sie passende Schlauchgröße und Ausführung mit zwei Stoppern (wird separat verkauft). Es gibt mehr als 100 Optionen — Die beliebtesten Schlauchgrößen und -zusammensetzungen finden Sie unten unter Zubehör!