Masterflex® B/T® Pumpen mit fester Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77111-30EA 5998 EUR
MFLX77111-30 MFLX77111-37
Masterflex® B/T® Pumpen mit fester Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
  • Durchflussrate 18,16 bis 42/35 LPM mit B/T-Schlauch – Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
  • Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
  • Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Masterflex B/T® Pumpen stellen die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohen Durchflussraten dar. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Zu den robusten Konstruktionsmaterialien gehören Edel-/Kohlenstoffstahl, ein Gehäuse aus Aluminiumguss mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Nylatron®-Rollen für stabile Zuverlässigkeit.
Alle B/T-Pumpen besitzen einen neuen und verbesserten Rapid-Load-Pumpenkopf für schnelle und einfache Schlauchwechsel. Der überarbeitete Verschlussmechanismus schiebt das Schlauchbett zur Seite für eine leichte Schlaucheinführung und einen besseren Schlauchverschluss beim Schließen des Pumpenkopfes. Die PerfectPosition™-Schlauchgrößen sorgen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei Hochdruckanwendungen sowie eine längere Schlauchlebensdauer.
Lieferumfang: Enthält Schnellladepumpenkopf, 3 ft (1 m) Tygon LFL B/T 91 Schläuche 06430-91 und 6-ft (1.8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22 Anschluss; Pumpe wird mit landesspezifischem Stecker/Kabel-Set ausgeliefert.