Reagenzien für Karl-Fischer-Titrationen, Aquastar®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.88005.1000EA 96.98 EUR
1.88005.1000 1.88008.1000 1.88002.1043 1.88016.1000 1.88015.2500 1.09255.0500 1.88010.1000 1.88010.1043 1.88079.0500 1.88063.0010 1.88002.1003 1.88010.1003 1.88005.1003 1.88002.1000 1.88010.2503 1.88010.0500 1.88021.1000 1.88001.1043 1.88001.1000 1.88009.2500 1.88001.1003 1.88036.0500 1.88008.2500 1.88020.1000 1.88005.2503 1.88005.2500 1.88010.2500 1.88007.1000 1.88010.2543 1.88015.1000 1.88005.0500 1.88011.1043 1.88011.1000 1.88011.1003 1.09257.2500 1.88035.0500 1.88009.1000 1.88007.1000_T 1.09257.0500 1.88006.1003 1.88006.1000 1.88062.0500
Reagenzien für Karl-Fischer-Titrationen, Aquastar®, Supelco®
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Die Aquastar®-Reihe ist darauf ausgelegt, Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titration einer breiten Palette von Substraten und mit einer Vielzahl von Methoden bereitzustellen. Einschließlich Reagenzien für ein- oder zwei-Komponenten-Systeme; kombinierte coulometrische Reagenzien; Lösungsmittel für Öle und Fette; Reagenzien und Lösungsmittel für die Bestimmung von Wasser in Ketonen und Aldehyden. Kalibrierungs-Standards stehen auch zur Verfügung.
  • CombiTitrants und CombiSolvents sind ungiftig
  • Sehr genaue und reproduzierbare Ergebnisse
  • Schnell und zuverlässig
Merck have introduced into the range of Aquastar® Titrants, some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tags.