Reagenzien für Karl-Fischer-Titrationen, Aquastar®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.88005.1000EA 96.98 EUR
1.88005.1000 1.88008.1000 1.88002.1043 1.88016.1000 1.88015.2500 1.09255.0500 1.88010.1000 1.88010.1043 1.88079.0500 1.88063.0010 1.88002.1003 1.88010.1003 1.88005.1003 1.88002.1000 1.88010.2503 MERC1.88007.1000_T 1.88010.0500 1.88021.1000 1.88001.1043 1.88001.1000 1.88009.2500 1.88001.1003 1.88036.0500 1.88008.2500 1.88020.1000 1.88005.2503 1.88005.2500 1.88010.2500 1.88007.1000 1.88010.2543 1.88015.1000 1.88005.0500 1.88011.1043 1.88011.1000 1.88011.1003 1.09257.2500 1.88035.0500 1.88009.1000 1.09257.0500 1.88006.1003 1.88006.1000 1.88062.0500
Reagenzien für Karl-Fischer-Titrationen, Aquastar®, Supelco®
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Das Aquastar® Sortiment bietet für viele Substrate und eine Vielzahl von Methoden Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl-Fischer-Titration an. Dazu gehören Reagenzien für Ein- oder Zweikomponentensysteme, kombinierte coulometrische Reagenzien, Lösungsmittel für Öle und Fette, Reagenzien und Lösungsmittel für die Wasserbestimmung in Ketonen und Aldehyden. Kalibrierstandards sind ebenfalls erhältlich.
  • CombiTitrants und CombiSolvents sind ungiftig
  • Sehr genaue und reproduzierbare Ergebnisse
  • Schnell und zuverlässig