2-Fluorzimtsäure
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENAIP43.50EA
0
EUR
MENAIP43.50
MENAIP43.25
2-Fluorzimtsäure
2-Fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₇FO₂ Molecular Weight: 166,15 g/mol |
MDL:
MFCD00004370 CAS-Nummer: 451-69-4 EINECS: 207-195-3 |