4-(Ethylamino)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB10315DAEA 0 EUR
MAYBBTB10315DA MAYBBTB10315CB
4-(Ethylamino)benzoesäure
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MDL: MFCD00102118
CAS-Nummer: 7409-09-8