Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch, Temperiermantel und Ablaufventil
Lieferant: Lenz
LENZ06061270-V2EA 2089.83 EUR
LENZ06061270-V2 LENZ06061137-V2 LENZ06061258-V2 LENZ06061158-V2 LENZ06061149-V2 LENZ06061276-V2 LENZ06061273-V2 LENZ06061249-V2
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch, Temperiermantel und Ablaufventil
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
DURAN® borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermostatic and vaccum jacket and withdrawal valve.
Valve bore of 10 mm