Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch und Temperiermantel
Lieferant: Lenz
LENZ06011473EA 1098.38 EUR
LENZ06011473 LENZ06011482 LENZ06011488 LENZ06011158 LENZ06011279 LENZ06011476 LENZ06011485 LENZ06011276 LENZ06011270 201-0018 LENZ06011249 LENZ06011149 LENZ06011479 LENZ06011137 LENZ06011258
Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Planflansch und Temperiermantel
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit flachem Boden.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
With easily readable graduation and flat laboratory flange (LF) with groove. With two branches KF 15.