Cold traps with/without condensation drain
Lieferant: Lenz
LENZ05355546EA 459.4 EUR
LENZ05355546 LENZ05355058 181-9981 181-9982 LENZ05355570 LENZ05355070
Cold traps with/without condensation drain
Vakuumfallen
For direct filling with coolant. Double-walled design ensures low coolant consumption. Includes NS 29/32 standard ground socket for connecting to the apparatus and NS 29/32 standard ground cone for connecting to the vacuum pump.
DURAN®, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit