(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

L19304.06EA 134 EUR
L19304.06 L19304.03 L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexan
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 116 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 0,755
Flammpunkt: –3 °C (26 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671627
CAS-Nummer: 70095-40-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR