(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19304.06EA
134
EUR
L19304.06
L19304.03
L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexan ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexan
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101,19 g/mol Siedepunkt: 116 °C Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,755 Flammpunkt: –3 °C (26 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671627 CAS-Nummer: 70095-40-8 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...