4-(Trifluoracetyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L10242.03EA
91.1
EUR
L10242.03
L10242.MD
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure ≥97%
4-(Trifluoracetyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₅F₃O₃ Molecular Weight: 218,13 g/mol Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052340 CAS-Nummer: 58808-59-6 |