Pulvertrichter, mit kurzem, weitem Stiel
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
221-1512EA 31.2 EUR
221-1512 221-1511 221-1514 221-1516 221-1518 221-1517 KAVA632413103100
Pulvertrichter, mit kurzem, weitem Stiel
Trichter Pulvertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit glatten Innenwänden. Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Auch für Flüssigkeiten geeignet. Trichterrand geschliffen und feuerpoliert.