Acetonitril ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
K981-1LEA 419 EUR
K981-1L K981-4L
Acetonitril ≥99,5% für die HPLC
Acetonitril
  • High purity, functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry.
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background.
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@220nm < 2
Abs.@254nm < 0,5
Assay > 99,5 %
Liquid Chromatography Suitability Pass
Residue After Evaporation < 0,005 %
Titrable Acid < 8 meq/g
Titrable Base < 0,6 meq/g
Water (KF) < 0,3 %