Teclu-Sicherdrucker
Lieferant: Juchheim
JUCHVL01374DPEA 148.4 EUR
JUCHVL01374DP JUCHVL01374P JUCHVL01374DE JUCHVL01374E
Teclu-Sicherdrucker
Heizgeräte Gasbrenner
Teclu-Sicherheitsbrenner mit Nadelventil und Thermofühler mit Sicherheitsventil auf schwerem, rundem Sockel.
Höhe: 200 mm
Gewicht: 685 g