Beheizte Pinzetten, Speci®-Ceps
Lieferant: VWR Collection
VWR® Speci®-Ceps
720-2752EA 299 EUR
720-2752 720-2750 720-2753 ITGEHF10
Beheizte Pinzetten, Speci®-Ceps
Pinzetten
Die Speci®-Ceps sind elektrisch beheizte Pinzetten für die Vorbereitung von histologischen oder histopathologischen Objektträgern.
  • Kontinuierlicher Gebrauch ohne Einstellen oder Beeinflussen der Temperatur des Mediums oder des Gewebes
  • Eine Aufrechterhaltung der richtigen Pinzettentemperatur ist nicht erforderlich, der Bediener kann sich ausschließlich auf die Gewebeausrichtung konzentrieren
  • Führt zu einer deutlichen Erhöhung der Produktivität
Damit die kalten Spitzen das flüssige Wachsmedium nicht verfestigen, muss die Pinzette wiederholt aus dem Präparat entnommen und über eine externe Wärmequelle (Flamme oder Einbettungssystem) erhitzt werden. Die Speci®-Ceps enthält sichere, elektrisch gesteuerte Heizelemente mit niedriger Spannung, die die Spitzen stets auf der optimalen Temperatur zum Bearbeiten von Proben in histologischem Wachs halten.
Length: 160 mm