Große Abscheider, BMT/BOT-Serie
Lieferant: Agilent Technologies
HEWLBMT-2EA 412 EUR
HEWLBMT-2 HEWLBOT-4 HEWLBOT-2
Große Abscheider, BMT/BOT-Serie
Filter Gasfilter
Große Feuchtigkeits-/Sauerstofffabscheider, ideal für Massenreinigungsanwendungen oder wenn mehrere Instrumente von einer einzigen Gasquelle angeschlossen werden.
  • Potentielle Lecks werden durch ein Stück dickwandiges Aluminiumrohr eliminiert
  • Druck: Bis zu 17,23 bar
  • 750 cm³ Gasreiniger
Mit gesinterten Fritten aus Edelstahl ausgestattet, um eine Kontamination durch Partikel zu verhindern.