Anschlüsse für Kapillarsäulen, Press-fit
Lieferant: Agilent Technologies
HEWL5181-3398EA 0 EUR
HEWL5181-3398 HEWL5061-5806 HEWL5190-6979 HEWL5061-5804 HEWL5061-5805 HEWL500-1200
Anschlüsse für Kapillarsäulen, Press-fit
Fittings und Verbinder
Diese Press-Fit-Kapillaranschlüsse sind lasergefräst, um über die gesamte Länge hoch reproduzierbare Konuswinkel zu bieten und so eine hervorragende Abdichtung zu gewährleisten.