Küvetten mit Magnet-Rührstäbchen
Lieferant: Hellma Analytics
634-9551EA 0 EUR
634-9551 634-9562 634-9552 HELL119F-10-40 634-9561 HELL119004-10-40 HELL109000F-10-20 HELL119004F-10-40 HELL109000F-10-40 HELL109004F-10-40 HELL109004-10-40
Küvetten mit Magnet-Rührstäbchen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Der Boden der aus Quarzglas oder Glas bestehenden Küvette weist eine runde Aussparung für das Magnetrührstäbchen auf.
  • Empfohlen wird ein Rührstäbchen mit einem Durchmesser von 3 - 4 mm und einer Länge von 6 mm
  • Die Höhe des Strahls muss mindestens 15 mm betragen