Sezierset
Lieferant: Karl Hammacher GmbH
HAMMHSO120-00EA 754 EUR
HAMMHSO120-00
Sezierset
Präparierbestecke
14 Präparierbestecke in einem Holzetui.
Inhalt:
HSB 715-25 Skalpell
HSB 716-30 Skalpell
HSB 717-35 Skalpell
HSB 718-40 Skalpell
HSB 719-45 Skalpelllpel
HSB 812-18 Knorpelmesser
HSB 138-14 Schere, mit Knopf, gerade
HSC 048-10 Pinzette
HSC 184-10 Pinzette
HSO 095-10 Muskelhaken, scharf
HSO 091-00 Tubuli, doppelt
HWP 026-10 Sonde
HSD 464-12 Heftnadeln