Sezier-Set für Tierexperimente
Lieferant: Karl Hammacher GmbH
HAMMHSO119-00EA 821 EUR
HAMMHSO119-00
Sezier-Set für Tierexperimente
Präparierbestecke
Basis Sezier-Set für Tierexperimente.
Inhalt:
HSB 010-10 Schere für Mikroskopie, gerade
HSB 500-09 Mikroschere, 90 mm
HSB 705-11 Skalpellklingen, 10 Stück
HSB 805-03 Skapellgriff
HSC 552-11 Mikroskopische Pinzette
HSD 009-14 Nadelhalter
HSE 004-35 Gefäßklemme, gerade
HSM 076-10 Hautzängchen und feines Knochenzängchen