3,6-Dibrompyridazin 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H61223.03EA 53.98 EUR
H61223.03 H61223.06
3,6-Dibrompyridazin 95%
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Schmelzpunkt: 117…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233947
CAS-Nummer: 17973-86-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR