Di(2-pyridyl)keton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H55322.03EA 37.3 EUR
H55322.03 H55322.14 H55322.06
Di(2-pyridyl)keton 98%
Di(2-pyridyl)keton
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,20 g/mol
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White to pale brown
Form Solid
Assay (unspecified) 98.5%