2-Amino-4-chlor-3,5,6-trifluorpyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H34155.03EA 152.88 EUR
H34155.03 H34155.06
2-Amino-4-chlor-3,5,6-trifluorpyridin 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Schmelzpunkt: 119…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436088
CAS-Nummer: 63489-56-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR