4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32158.03EA
212
EUR
H32158.03
H32158.MD
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,12 g/mol Schmelzpunkt: 120…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797340 CAS-Nummer: 320-42-3 |